Documenti fondamentali
AB1129
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-rotavirus
Chemicon®, from goat
Scegli un formato
1 ML
572,00 €
572,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
572,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
572,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Rotavirus (ICP e antigeni strutturali tardivi del virione). Reattivo oltre il 90% con rotavirus umani Non reattivo con cellule HEp-2 e WI-38.
Immunogeno
Bovino (virus della diarrea dei vitelli del Nebraska)
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
Immunofluorescenza indiretta: 1:250
ELISA
Immunoblotting; solo campioni non bolliti, in DTT 1mM e SDS 2%.
Immunoistochimica
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro definitive.
Questo anticorpo anti-rotavirus è validato per il rilevamento del rotavirus in applicazioni di ELISA, IF, WB, IH.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobulina purificata. In PBS (0,01 M, pH 7,2) con lo 0.1% di azoturo di sodio
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per un anno a -20 °C in aliquote non diluite. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Mai Kishimoto et al.
Journal of virology, 97(1), e0145522-e0145522 (2023-01-13)
Rotavirus A (RVA) causes diarrheal disease in humans and various animals. Recent studies have identified bat and rodent RVAs with evidence of zoonotic transmission and genome reassortment. However, the virological properties of bat and rodent RVAs with currently identified genotypes
Christina McCowan et al.
PloS one, 13(9), e0203853-e0203853 (2018-09-12)
Cases of vomiting and diarrhoea were reported in racing pigeons in Western Australia in May, 2016. Morbidity and mortality rates were high. Similar clinical disease was seen in Victoria in December and by early 2017 had been reported in all
Wook-Jin Park et al.
Scientific reports, 11(1), 22037-22037 (2021-11-13)
Conjugate vaccine platform is a promising strategy to overcome the poor immunogenicity of bacterial polysaccharide antigens in infants and children. A carrier protein in conjugate vaccines works not only as an immune stimulator to polysaccharide, but also as an immunogen;
Na Yin et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 17(12), 5656-5665 (2022-02-27)
Live-attenuated rotavirus vaccine has shown low protection in underdeveloped or developing countries. However, the inactivated rotavirus vaccine may have the potential to overcome some of these challenges. In the present study, the immunogenicity and protective efficacy of a bivalent inactivated
Na Yin et al.
World journal of gastroenterology, 24(45), 5109-5119 (2018-12-21)
To establish a rotavirus (RV)-induced diarrhea model using RV SA11 in neonatal rhesus monkeys for the study of the pathogenic and immune mechanisms of RV infection and evaluation of candidate vaccines. Neonatal rhesus monkeys with an average age of 15-20