AB10529
Anti-GluR-2 Antibody, CT
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2, glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, AMPA-selective glutamate receptor 2
Scegli un formato
448,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
448,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA2(2891)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GluR-2 on 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
PC12 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato