AB10343
Anti-UGT2B7 Antibody (UDP-Glycosyltransferase 2B family, polypeptide 7)
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
3,4-catechol estrogen specific, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B7, UDP glycosyltransferase 2 family, polypeptide B7, UDP-glucuronosyltransferase 2B7, UDP-glucuronyltransferase, family 2, beta-7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UGT2B7(7364)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1