AB1032
Anti-Versican Antibody, a.a. 535-598 of mouse versican
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
GAG alpha Domain
Scegli un formato
521,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
521,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCAN(1462)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blotting: 0.5 μg/mL
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Immunohistochemistry Positive control: surrounding cartilage, neural tube / brainWestern blotting positive control: newborn mouse brain
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2