Documenti fondamentali
9710-OP
Millipore
Xylene Cyanol FF
OmniPur® Grade
Sinonimo/i:
OmniPur® Xylene Cyanol FF
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
Il prodotto 9710-OP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
blue-green
Condizioni di spedizione
ambient
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-4-26-23-9-5-19(13-17(23)2)11-12-27-24-10-6-20(14-18(24)3)15-21-7-8-22(34(28,29)30)16-25(21)35(31,32)33;/h5-10,13-16,26H,4,11-12H2,1-3H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b20-15+,27-24?;
UQGVMAOBDMCVOQ-PULQMKEHSA-M
Descrizione generale
Tracking dye for DNA gels. Molecular biology grade.
Specifications:
Moisture (H2O): 10% max
Molar absorptivity Em (614 nm, methanol): 30000 min
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3