Documenti fondamentali
8.55044
Sigma-Aldrich
4-Sulfamylbutyryl NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
Scegli un formato
1 G
152,00 €
5 G
601,00 €
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
152,00 €
5 G
601,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Stato
beads
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
sulfonamide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Safety-catch resin for synthesis of C-terminally modified peptides by Fmoc SPPS. Linker is activated to cleavage by nucleophiles by methylation using TMS-diazomethane.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Linkage
Replaces: 01-64-0458
Risultati analitici
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.15 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The base resin is PEG-PS-copolymer (90 µm), functionalized with an amino group.
Note legali
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1