Documenti fondamentali
8.53076
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Ac)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Lys(Ac)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-acetyl-L-lysine
Scegli un formato
5 G
285,00 €
285,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
285,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
285,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CCCCNC(=O)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O5/c1-9(16)14-8-6-5-7-10(11(17)18)15-12(19)20-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3,(H,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
IOKOUUAPSRCSNT-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Standard building block for introduction of N-ε-acetyl-lysine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0191
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=0,5% in AcOH): -9.5 - -6.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3