Documenti fondamentali
8.53066
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Glu-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid
Scegli un formato
25 G
123,00 €
100 G
370,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
123,00 €
100 G
370,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
110-113 °C (decomposition)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/p-2/t6-/m0/s1
AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-L
Descrizione generale
Derivative of synthesis of side-chain modified glutamic acid derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0119
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -15.5 - -12.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3