Documenti fondamentali
8.53007
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Xan)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Asn(Xan)-OH, N-α-t.-Boc-N-β-xanthyl-L-asparagine
Scegli un formato
25 G
185,00 €
100 G
562,00 €
500 G
2.580,00 €
1 KG
4.040,00 €
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
185,00 €
100 G
562,00 €
500 G
2.580,00 €
1 KG
4.040,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC(=O)NC1c2c(cccc2)Oc3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H24N2O6/c1-22(2,3)30-21(28)23-15(20(26)27)12-18(25)24-19-13-8-4-6-10-16(13)29-17-11-7-5-9-14(17)19/h4-11,15,19H,12H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,25)(H,26,27)/t15-/m0/s1
YMGDQLXBNMRJMR-HNNXBMFYSA-N
Descrizione generale
Standard building block for introduction of asparagine residues in Boc SPPS. Its use avoids the risk of cyano alanine formation when using uronium coupling reagents
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0022
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +7.5 - +10.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.