Documenti fondamentali
8.52337
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(bis-Boc-4-guanidino)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Phe(bis-Boc-4-guanidino)-OH
Scegli un formato
1 G
272,00 €
5 G
1.110,00 €
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
272,00 €
5 G
1.110,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H40N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
644.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥90.0% (acidimetric)
≥93.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N([C@@H](Cc4ccc(cc4)N\C(=N/C(=O)OC(C)(C)C)\NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C35H40N4O8/c1-34(2,3)46-32(43)38-30(39-33(44)47-35(4,5)6)36-22-17-15-21(16-18-22)19-28(29(40)41)37-31(42)45-20-27-25-13-9-7-11-23(25)24-12-8-10-14-26(24)27/h7-18,27-28H,19-20H2,1-6H3,(H,37,42)(H,40,41)(H2,36,38,39,43,44)/t28-/m0/s1
CIEGZABLYKOZLG-NDEPHWFRSA-N
Descrizione generale
A novel arginine mimetic.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -8.0 - -4.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3