Documenti
8.52261
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
≥97.0% (GC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
246-240-1
NACRES:
NA.22
product name
Di-tert-butyl dicarbonate, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
crystalline solid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
P. eboll.
56-57 °C/0.7 hPa
Punto di fusione
20-24 °C
Temp. transizione
flash point 37 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reagent for introduction of the Boc protecting group .
Risultati analitici
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystal to crystalline solid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2