Documenti fondamentali
8.18282
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Di-tert-butyl dicarbonate
Scegli un formato
25 ML
52,50 €
100 ML
88,90 €
500 ML
322,00 €
52,50 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
52,50 €
100 ML
88,90 €
500 ML
322,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
246-240-1
NACRES:
NA.22
52,50 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Di-tert-butyl dicarbonate, for synthesis
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
56-57 °C/0.7 hPa
Punto di fusione
20-24 °C
Temp. transizione
flash point 37 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C(C)(C)C)C(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Di-tert-butyl dicarbonate for synthesis. CAS 24424-99-5, molar mass 218.25 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Melting range (lower value)≥ 20 °CMelting range (upper value)≤ 24 °CIdentity (IR)passes testDue to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup