Documenti fondamentali
8.52150
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-D-Trp-OH, N-α-Fmoc-D-tryptophan
Scegli un formato
5 G
146,00 €
25 G
561,00 €
1 KG
2.970,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
146,00 €
25 G
561,00 €
1 KG
2.970,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
182-184 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)C[C@@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/p-1/t24-/m1/s1
MGHMWKZOLAAOTD-XMMPIXPASA-M
Descrizione generale
Standard building block of introduction of D-tryptophan amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-1035
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3