Documenti fondamentali
8.51065
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,3-diaminopropane hydrochloride
Novabiochem®
Sinonimo/i:
mono-Fmoc 1,3-diaminopropane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 3NH 2 · HCl
Scegli un formato
1 G
109,00 €
5 G
432,00 €
25 G
1.730,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
109,00 €
5 G
432,00 €
25 G
1.730,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20N2O2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.36 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: spacer
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H3]CCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H20N2O2.ClH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
UIDYFLMAHOWVLG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diaminopropane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Linkage
Replaces: 01-63-0067
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2