Documenti fondamentali
8.48335
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.85% (GC), Bio-Methanol (Gas-to-Liquid) for synthesis
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-659-6
NACRES:
NA.22
Il prodotto 8.48335 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
Metanolo, for synthesis
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.85% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Potenza
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36 %
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosità cinematica
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Appearance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.85 % (a/a)
Colour number (Hazen): ≤ 5
Density (d 20 °C/ 4 °C): ≥ 0.790
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Non-volatile matter: ≤ 0.0008 %
Acidity (Acetic acid): ≤ 0.003 %
Evaporation Number: 1.9
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)