Documenti fondamentali
8.45024
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
Sinonimo/i:
Benzyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Tensione di vapore
1.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
585 °C
Potenza
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.1-14 % (v/v)
P. eboll.
179.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-39 °C
Temp. transizione
flash point 67 °C
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Colour (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 - 1.100
Identity (IR): passes test