Documenti fondamentali
8.14441
Sigma-Aldrich
Idrossilamina
(50% solution in water) for synthesis
Sinonimo/i:
HDA
Scegli un formato
100 ML
30,40 €
500 ML
90,50 €
30,40 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
30,40 €
500 ML
90,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.22
30,40 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
14 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
215 °C
pH
10.6 (20 °C in H2O)
Viscosità cinematica
1.435 cSt(25 °C)
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
  • Reagenti elettrofili derivati dall'idrossilamina: Esplora l'uso di reagenti derivati dall'idrossilamina in reazioni di amminazione catalitica per la sintesi di ammine non protette (Gasser et al., 2022).
  • Idrossilamina nei processi avanzati di ossidazione: Esamina la sua applicazione nel trattamento delle acque, in particolare attraverso la generazione di intermedi reattivi (Duan et al., 2021).
  • Sensori elettrochimici potenziati da idrossilamina: Illustra lo sviluppo di sensori per la rivelazione dell'idrossilamina nell'acqua, evidenziando le sue applicazioni pratiche nel monitoraggio ambientale (Foroughi et al., 2014).
Risultati analitici
Analisi (manganometria): 47,0 - 53,0 %
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 1,120-1,123
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Blood, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3