8.45017
N-Ethyldiisopropylamine
Msynth™plus
Sinonimo/i:
N-Ethyldiisopropylamine, N,N-Diisopropylethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
14 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
200-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.7-6.3 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C in H2O, as an emulsion)
kinematic viscosity
0.88 cSt(20 °C)
P. eboll.
127 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 9.5 °C
Densità
0.76 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Appearance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.755 - 0.758
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,1-Dichlorethene: not measurable
Carbon tetrachloride: not measurable
1,2-Dichlorethane: not measurable
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
9.5 °C