Documenti
8.43816
Sigma-Aldrich
Hydrazinium dichloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Hydrazinium dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
226-283-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Potenza
129 mg/kg LD50, oral (Rat)
91 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
0.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
198 °C (decomposition)
Solubilità
2700 g/L
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
770 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)