Key Documents
8.41818
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Amino-1-butanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
236-364-4
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
206 °C/1013 hPa
Punto di fusione
16-18 °C
Temp. transizione
flash point 107 °C
Densità
0.962 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2/p+1
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-O
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.965
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ethanolamine ≥98%
Sigma-Aldrich
E9508
Ethanolamine