Documenti fondamentali
8.41813
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
Scegli un formato
10 G
143,00 €
143,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
143,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H33NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
239-100-6
NACRES:
NA.22
143,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
265.3 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (ex Na): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3