Documenti fondamentali
8.41735
Sigma-Aldrich
Isobutylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Isobutylamine
Scegli un formato
250 ML
40,10 €
1 L
103,00 €
40,10 €
Spedizione prevista il25 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
40,10 €
1 L
103,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
201-145-4
NACRES:
NA.22
40,10 €
Spedizione prevista il25 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
135 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
224 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2-9 % (v/v)
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
68 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-85 °C
Temp. transizione
flash point -10 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
0.736 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NCC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.731
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C - closed cup