Documenti fondamentali
8.41618
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Isopropylbenzylamine
Scegli un formato
100 ML
90,50 €
90,50 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
90,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-067-6
NACRES:
NA.22
90,50 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
199-200 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 87 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.910
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup