Documenti fondamentali
8.41325
Sigma-Aldrich
2-Methylaminobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
204-343-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Punto di fusione
170-175 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3