Documenti fondamentali
8.41321
Sigma-Aldrich
Citraconic anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride
Scegli un formato
100 ML
88,20 €
88,20 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
88,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
210-459-0
NACRES:
NA.22
88,20 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 47 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
218 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
213-214 °C/1013 hPa
Punto di fusione
7-8 °C
Temp. transizione
flash point 111 °C
Densità
1.243 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
O1C(=O)C(=CC1=O)C
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.241 - 1.246
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C