Documenti fondamentali
8.41282
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Cyanobenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-606-9
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
214.0-219.0 °C
Solubilità
1.2 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 214 °C
Melting range (upper value): ≤ 219 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3