Documenti fondamentali
8.41003
Sigma-Aldrich
1,4-Diethylbenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Diethylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-265-2
Tensione di vapore
1.45 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C
Limite di esplosione
0.8 % (v/v)
P. ebollizione
182-184 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-43 °C
Temp. transizione
flash point 55 °C
Solubilità
24.8 mg/L
Densità
0.862 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C