D91004
1,4-Diethylbenzene
≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
0.99 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
806 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
184 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc(CC)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C