Documenti fondamentali
8.40088
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid-2-ethylhexyl ester
Scegli un formato
25 ML
28,80 €
250 ML
120,00 €
28,80 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
28,80 €
250 ML
120,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
211-708-6
NACRES:
NA.22
28,80 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Tensione di vapore
0.13 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.6 % (v/v)
P. ebollizione
218 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-50 °C
Temp. transizione
flash point 92 °C
Solubilità
<0.1 g/L
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.886
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup