Documenti fondamentali
8.40024
Sigma-Aldrich
Methyl-D-glucopyranoside
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl-D-glucopyranoside, Methyl-D-glucoside
Scegli un formato
5 G
28,30 €
100 G
122,00 €
28,30 €
Spedizione prevista il18 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
28,30 €
100 G
122,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
221-581-9
NACRES:
NA.22
28,30 €
Spedizione prevista il18 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Potenza
24000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
155-165 °C
Solubilità
600 g/L
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1CO)O)O)O)OC
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3?,4-,5+,6-,7-/m0/s1
HOVAGTYPODGVJG-JXUVCOMLSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1