Documenti fondamentali
8.22343
Sigma-Aldrich
Acetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
Acetamide, Acetic acid amide
Scegli un formato
100 G
46,40 €
1 KG
102,00 €
46,40 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
46,40 €
1 KG
102,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
59.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-473-5
NACRES:
NA.22
46,40 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 65 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Potenza
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
221-222 °C/1013 hPa
Punto di fusione
78-81 °C
Solubilità
2200 g/L
Densità
1.159 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
NC(=O)C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1