Documenti fondamentali
8.21752
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylformamide
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Diethylformamide, Formic acid diethylamide
About This Item
Formula condensata:
HCON(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
210-533-2
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 65 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CC)(CC)C=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup