Documenti fondamentali
8.21120
Sigma-Aldrich
2-Thiouracil
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine
Scegli un formato
100 G
85,30 €
500 G
314,00 €
1 KG
502,00 €
85,30 €
Spedizione prevista il10 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
85,30 €
500 G
314,00 €
1 KG
502,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
205-508-8
NACRES:
NA.22
85,30 €
Spedizione prevista il10 febbraio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Temp. autoaccensione
570 °C
Punto di fusione
>300 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Sc1nc(ccn1)O
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
<ul>
<li><strong>Enhanced photocatalytic degradation using 2-Thiouracil:</strong> 2-Thiouracil is used obtained a carbonyl heterocycle-containing mesoporous carbon nitride photocatalyst (TCN) that demonstrated improved photocatalytic activity for environmental pollutant degradation, specifically for ciprofloxacin removal (Xu et al., 2023).</li>
</ul>
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3