Vai a
C9375
5-Carboxy-2-thiouracil
Sinonimo/i:
2-Thiouracil-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-4-hydroxy-2-thiopyrimidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
166,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.16
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
245-948-8
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
OC(=O)c1cnc(S)nc1O
InChI
1S/C5H4N2O3S/c8-3-2(4(9)10)1-6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
InChI key
XKHWTDCFQVKNHW-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Carboxy-2-thiouracil in metal complexes with Mn(ll), Co(ll), Ni(ll), Cu(ll), Zn(ll) and Cd(ll) ions may be useful in some anti-tumor applications. 5-Carboxy-2-thiouracil may be used to produce potential anti-bacterial and anti-tumor methylhydrazonium salts.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T775047190I6875
2-Thiouracil ≥99%
Sigma-Aldrich
T7750
2-Thiouracil
5-Iodocytosine
Sigma-Aldrich
I6875
5-Iodocytosine
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, 1 M NaOH: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
formic acid: 50 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)