Documenti fondamentali
8.20964
Sigma-Aldrich
Di-n-amyl ether
(stabilised ) for synthesis
Sinonimo/i:
Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether, Amyl ether, Dipentyl ether
Scegli un formato
250 ML
342,00 €
342,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
342,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
211-756-8
NACRES:
NA.22
342,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.7 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
180 °C
Limite di esplosione
2.0-8.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
186-188 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-69 °C
Temp. transizione
flash point 57 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C10H22O/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
AOPDRZXCEAKHHW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.788
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup