8.02892
Dibutyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Dibutyl ether
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
6.4 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
175 °C
Potenza
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5.2 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
P. ebollizione
140-143 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-95 °C
Temp. transizione
flash point 25 °C
Solubilità
10 g/L
Densità
0.769 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
O(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,767 - 0,769
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0,05 %(m)
Identity (IR): conforms
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup