Documenti
8.20959
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol dimethyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetraethylene glycol dimethyl ether, Dimethyl tetraglycol, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ether
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
205-594-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
195 °C (DIN 51794)
Potenza
3850 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.8 % (v/v)
kinematic viscosity
4.1 cSt(20 °C)
P. eboll.
272-277 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 141 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.012
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)