768650
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
5.0 wt. %, conductive screen printable ink
Sinonimo/i:
Orgacon™ EL-P-5015, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
paste
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
5.0 wt. %
Resistenza
≤130 Ω/sq
pH
1.5-2.0
Viscosità
≥50,000 mPa.s(20 °C)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
20-25°C
Descrizione generale
- low band gap
- good optical properties
- high conductivity
- low redox potential
- easy processing
- tunable film forming ability
Applicazioni
Curing temp. 130°C during 3 min
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
97.77 °C
I clienti hanno visto anche
Articoli
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.