162329
3-Fluorotoluene
99%
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. eboll.
115 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7F/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup