Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mL | Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A | 50,10 € |
Informazioni su questo articolo
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
>4.7 (vs air)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
375 °F
potency
5390 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
pH
7
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 106 °C
solubility
soluble >1000 g/L
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.989
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade analytical standard | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.7% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| solubility soluble >1000 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| expl. lim. 0.7 % (v/v) | expl. lim. 17.4 % | expl. lim. 17.4 % | expl. lim. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylene glycol dimethyl ether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
hcodes
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
112-49-2
112-49-2