Documenti fondamentali
8.20905
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid, 5-Nitrosalicylic acid, 5-Nitro-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
2-(OH)-5-(NO2)C6H3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-548-8
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
229-234 °C
Solubilità
1.76 g/L
Densità
1.65 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 229 °C
Melting range (upper value): ≤ 234 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - open cup