Documenti fondamentali
8.20902
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol, α-(p-Nitrophenyl)glycerol
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH(OH)C6H4-4-(NO2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
218-624-9
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
pH
4-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
95-99 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3