Documenti fondamentali
SYNC314125
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, hose size 10 mm, Overall H 300 mm
Sinonimo/i:
Synthware C314125, coil-type condenser
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C314125
Alt. complessiva
300 mm
Lungh. spirale
125 mm
Dimens. tubo
10 mm
Descrizione generale
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)