Documenti fondamentali
8.20624
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Heptanol, Heptyl alcohol
Scegli un formato
100 ML
33,60 €
500 ML
62,80 €
1 L
90,90 €
33,60 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
33,60 €
500 ML
62,80 €
1 L
90,90 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-897-9
NACRES:
NA.22
33,60 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
350 °C
Potenza
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9 % (v/v)
P. ebollizione
176 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-35 °C
Temp. transizione
flash point 78 °C
Solubilità
1 g/L
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCCCC
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.823
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup