Documenti
8.04393
Sigma-Aldrich
1-esanolo
for synthesis
Sinonimo/i:
Alcol esilico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.17
Beilstein:
969167
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-852-3
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 25.6 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
559 °F
Potenza
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
kinematic viscosity
3.64 cSt(40 °C)
P. eboll.
156-157 °C (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 60 °C
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Fast Synthesis and Photoluminescent Property Regulation of Carbon Quantum Dots: Describes the use of 1-hexanol as a precursor in the synthesis of carbon quantum dots, impacting their photoluminescent properties (Y Li et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.819
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
1-Octanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20931
1-Octanol
1-Pentanol ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol
1-Heptanol 98%
Sigma-Aldrich
H2805
1-Heptanol
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal
1-Bromohexane 98%
Sigma-Aldrich
B68240
1-Bromohexane