Documenti fondamentali
8.20530
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylbenzidine
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N′-Diphenylbenzidine, N,N′-Diphenyl-4,4′-diaminobiphenyl, N,N′-Diphenyl-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diamine
Scegli un formato
5 G
54,80 €
10 G
88,20 €
54,80 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
54,80 €
10 G
88,20 €
About This Item
Formula condensata:
4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
208-521-7
NACRES:
NA.22
54,80 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
245-250 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)Nc4ccccc4)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20N2/c1-3-7-21(8-4-1)25-23-15-11-19(12-16-23)20-13-17-24(18-14-20)26-22-9-5-2-6-10-22/h1-18,25-26H
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Direct electrochemical dimerization of N, N′-diphenylbenzidine: The research focuses on the electrochemical process to produce dimerized forms of N,N′-diphenylbenzidine, which are important in developing new materials for electronic applications (Shahparast et al., 2019).
  • Enhancement of structure and optical dispersion properties of N,N′-Bis(3-methylphenyl)-N,N′-diphenylbenzidine thin films: This paper explores the impact of UV irradiation on the optical and structural properties of thin films made from N,N′-diphenylbenzidine derivatives, important for optical applications (Abdel-Khalek et al., 2021).
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 245 °C
Melting range (upper value): ≤ 251 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)