Documenti fondamentali
8.14889
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
Scegli un formato
5 ML
169,00 €
169,00 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
169,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
236-657-7
NACRES:
NA.22
169,00 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
P. ebollizione
140 °C/1013 hPa
Densità
1.278 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S(CCO)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,10H,5-6H2
HHIWVLZQIJUIPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide for synthesis. CAS 13457-98-2, molar mass 188.68 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Identity (IR)passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup