Documenti fondamentali
8.20314
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Chloro-2-methylpropane, Isobutyl chloride
Scegli un formato
50 ML
36,20 €
250 ML
81,40 €
36,20 €
Spedizione prevista il19 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
36,20 €
250 ML
81,40 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
208-157-9
NACRES:
NA.22
36,20 €
Spedizione prevista il19 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
161 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
395 °C
Limite di esplosione
2.0-8.8 % (v/v)
P. ebollizione
69 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-131 °C
Temp. transizione
flash point -17 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCC(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.876 - 0.878
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19.4 °C - closed cup