Documenti
8.01549
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methylpropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromo-2-methylpropane, iso-Butyl bromide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
201-141-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
41 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
92 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-118 °C
Temp. transizione
flash point 19 °C
Solubilità
slightly soluble 0.51 g/L
Densità
1.26 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.264
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup