Documenti fondamentali
8.20238
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-tert-Butylbenzoic acid, PTBBA
Scegli un formato
100 G
31,90 €
1 KG
59,20 €
31,90 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
31,90 €
1 KG
59,20 €
About This Item
Formula condensata:
4-[(CH3)3C]C6H4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-696-3
NACRES:
NA.22
31,90 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>510 °C
Potenza
473-735 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.9 (20 °C in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
165-167 °C
Densità
0.6 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
340 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)